PC177L
Anti-Serotonin (5-HT) Transporter (602-622) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Rabbit Anti-Serotonin Transporter, Serotonin Transporter Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Slc6A4(15567)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (1:10,000-1:15,000; see application references)
Immunoblotting (see comments)
Immunofluorescence (1:200-1:400)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Rat naphe nuclei, hypothalamus, cortex, or spinal cord
Altre note
Blakely, R.D., et al. 1994. J. Exp. Biol.196, 263.
Coccaro, E.F. and Murphy, D.L. (Eds.) 1990. in Serotonin in Major Disorders. The Progress in Psychiatry Series, American Psychiatric Press, Washington, D.C.
WGK 1