Documenti fondamentali
P2B050C01
Millipore
Pellicon® 2 Mini Modulo per ultrafiltrazione Biomax®
filtration area 0.1 m2, NMWCO 50 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module Biomax-50 C 0.1 m2
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
1.5 cm (0.6 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Larghezza
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
0.1 m2
Area nominale della membrana
0.1 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
50 kDa NMWCO
pH
1-14
Descrizione generale
Il mini modulo per ultrafiltrazione Pellicon® 2 BIOMAX 50 stabilisce lo standard nei dispositivi di filtrazione a flusso tangenziale in formato cassetta. P2B050C01 è stato progettato pensando al passaggio di scala nei processi e allo sviluppo di applicazioni.
La membrana in polietersulfone BIOMAX 50 di Millipore ha una struttura priva di spazi vuoti; ciò evita la fuoriuscita indesiderata di soluti che si osserva normalmente nel caso delle membrane da UF convenzionali che presentano una struttura con spazi vuoti sotto allo strato superficiale. Le membrane prive di spazi vuoti sono più permeabili, il che si traduce in un flusso elevato con una ritenzione del prodotto equivalente o superiore. Forniscono il vantaggio di un processamento rapido con una resa elevata in un sistema più compatto.
Il mini modulo per ultrafiltrazione Pellicon® 2 BIOMAX dispone di una superficie di filtrazione di 0,1 m2 con pori con un NMWCO (limite di esclusione del peso molecolare nominale) di 50 kDa.
Applicazioni
Concentrazione, desalinizzazione o scambio tampone di:
  • soluzioni proteiche
  • soluzioni di polisaccaridi
  • sospensioni virali
Raccolta, lavaggio o chiarificazione di:
  • colture e lisati cellulari
  • sospensioni colloidali
  • colture virali
Caratteristiche e vantaggi
  • Rete di tipo C (rete a maglie larghe)
  • Membrane all′avanguardia, prive di spazi vuoti, adatte a qualsiasi esigenza di separazione
  • Percorso di flusso breve, per un flusso maggiore e una capacità di separazione a risoluzione più elevata
  • Possibilità di scegliere la configurazione del canale di flusso ed ottimizzare quindi i processi
  • Scale-up programmabile e veloce
  • Può essere utilizzato su piccola scala in laboratorio o su scala industriale per processare migliaia di litri
  • Consente di lavorare con una risoluzione maggiore, rese più elevate e una maggiore resistenza alla contro-pressione
  • Le membrane Ultracel sono membrane composite accoppiate ad un substrato microporoso in modo da ottenere membrane prive di imperfezioni, caratterizzate da un′adesione ottimale.
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Requisiti di prefiltrazione: 100 µm
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo un flussaggio con acqua
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2