Documenti fondamentali
XX42PFK01
Millipore
Kit di raccordi in polipropilene per il supporto Pellicon® Mini
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Descrizione generale
Il kit di raccordi in polipropilene per il supporto Pellicon® Mini è un accessorio del supporto per cassette Pellicon® Mini, caratterizzato da un design lineare che permettere di condurre in maniera semplice ed efficiente operazioni di sviluppo di processo e di produzione su piccola scala in ambito farmaceutico
Il supporto Pellicon® Mini può alloggiare da una a tre minicassette Pellicon® 2 in parallelo o cassette Pellicon® 3. Questo supporto igienico viene serrato con una chiave dinamometrica in modo da compattare le cassette tra una piastra di raccolta che convoglia i fluidi in ingresso e in uscita dalle cassette ed una piastra terminale che permette di tenere unite le cassette
Il supporto Mini è progettato per lo sviluppo di processo e le produzioni su piccola scala in ambito farmaceutico.
Caratteristiche e vantaggi
Il kit di raccordi in polipropilene per il supporto Pellicon® Mini è progettato per lo sviluppo di processo e le produzioni su piccola scala in ambito farmaceutico.
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany