Key Documents
MSSK10025
Millipore
Kit per conte totali HPC
The HPC Red Test Kit contains Red Test Sampler (MHPC10025) and Swab in Vial with Phosphate Buffer (MMSB10025)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.85
Livello qualitativo
applicazioni
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Compatibilità
aerobic bacteria
molds
yeasts
Descrizione generale
Il kit di tamponi e campionatori ad immersione è un sistema “tutto in uno” che include campionatori per conte totali HPC e unità contenenti 18 mL di tampone fosfato sterile in cui sono alloggiati i tamponi swab. Il sistema è progettato per misurare i livelli di contaminazione batterica di superfici piane o irregolari dopo campionamento con tampone swab. I kit possono essere usati in una serie di applicazioni nell′ambito della produzione di alimenti, negli stabilimenti di manipolazione degli alimenti e in altre strutture per valutare l′efficienza delle misure di sanitizzazione usate per debellare la contaminazione microbica. Le unità di soluzione tampone contengono agenti neutralizzanti per contrastare gli effetti avversi del cloro o dei composti dell′ammonio quaternario residui che possono essere presenti sulle superfici dopo la sanitizzazione. Il kit contiene 25 campionatori a immersione e 25 tamponi swab
Applicazioni
I kit per test swab MHPC assicurano un monitoraggio facile e veloce della conta totale dei batteri aerobici in alimenti e bevande, acqua di riuniti odontoiatrici, dialisati, prodotti farmaceutici e cosmetici.
Risultati analitici
Le colonie sono brillanti e traslucide o trasparenti. Le loro colorazioni possono essere da incolore a bianche, giallo crema o talvolta pigmentate.