MKI1MAG-94K
MILLIPLEX® Mouse Kidney Injury Magnetic Bead Panel 1 - Toxicity Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: β-2-Microglobulin, IP-10, KIM-1, Renin, TIMP-1, VEGF (for urine samples) or IP-10, KIM-1, Renin, and TIMP-1 (for serum/plasma samples).
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 73-98%
sensitivity: 0.001-0.041 ng/mL
(MinDC+2SD)
standard curve range: 0.001-1 ng/mL
(VEGF)
standard curve range: 0.005-5 ng/mL
(IP-10)
standard curve range: 0.01-15 ng/mL
(KIM-1)
standard curve range: 0.02-25 ng/mL
(TIMP-1)
standard curve range: 0.05-50 ng/mL
(β-2-Microglobulin)
standard curve range: 0.05-50 ng/mL
(Renin)
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
- Analytes: β-2-Microglobulin, IP-10, KIM-1, Renin TIMP-1, VEGF
- Recommended Sample type: urine
- Recommended Sample dilution: 1:25
- Assay Run Time: overnight
- Research Category: Toxicity
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract