RKTX2MAG-37K
MILLIPLEX® Rat Kidney Toxicity Magnetic Bead Panel 2 - Toxicity Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: Albumin, AGP, ß2M, Cystatin C, EGF, Lipocalin-2/NGAL.
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 70-123%
standard curve range: 0.00-2 ng/mL
(EGF)
standard curve range: 0.01-10 ng/mL
(Lipocalin-2/NGAL)
standard curve range: 0.01-8 ng/mL
(Cystatin C)
standard curve range: 0.48-350 ng/mL
(β2M)
standard curve range: 1.37-1,000 ng/mL
(AGP)
standard curve range: 10.97-8,000 ng/mL
(Albumin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(All other analytes)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
(AGP)
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Panel Type: Toxicity
Specificità
Applicazioni
- Analytes: Alpha-1 Acid Glycoprotein (AGP), Albumin, ß2M, Cystatin C, EGF, Lipocalin-2/NGAL
- Recommended Sample type: urine
- Recommended Sample dilution: 1:500
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Toxicity
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Contenuto correlato
Learn the benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for laboratory, companion, and agricultural animal research and explore MILLIPLEX® multiplex assays for veterinary medicine and animal health research.