Documenti fondamentali
MIXU100L102
Millipore
Struttura portante di miscelazione Mobius® da 100L
unjacketed
Sinonimo/i:
Mobius® 100L mixer carrier, unjacketed
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiali
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Livello qualitativo
Parametri
4-40 °C temperature
Altezza
126.5 cm (49.8 in.)
Larghezza
83 cm (32.7 in.)
Spessore
67 cm (26.4 in.)
Peso
186 kg (410 lb)
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio