Documenti fondamentali
MIX0500L107
Millipore
Mobius® MIX500L disposable mixer motor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Parametri
≤230 rpm speed (to be validated for each process)
4-30 °C temperature
Livello qualitativo
Altezza
15.25 cm (6 in.)
Larghezza
19 cm (7.5 in.)
Lungh. cavo
300 cm (118.1 in.)
Spessore
20.5 cm (8.1 in.)
Peso
13.1 kg (29 lb)
Assorbimento di potenza
1200 W (max.)
Raccordi
Hummel connector
Compatibilità
for use with MOBIUS® MIX500
Specifiche
IP Class 67
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany