Documenti fondamentali
MIX0200L104
Millipore
Unità scatola di controllo Mobius®, 230 V
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Ingresso CA/CC
115 V / 230 V AC, 50-60 Hz (single phase)
230 V, 50 - 60 Hz
Livello qualitativo
Materiali
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parametri
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Altezza
45.7 cm (18 in.)
Larghezza
38 cm (15 in.)
Lungh. cavo
250 cm (98.4 in.)
Spessore
21.3 cm (8.4 in.)
Peso
13.5 kg (29.76 lb)
Raccordi
connector (separate types for each country)
Compatibilità
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
Specifiche
Classe IP 65 I contenitori sono certificati CE
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany