Documenti fondamentali
MHA00BSM2
Millipore
Brodo selettivo per Brettanomyces
capacity 2 mL, Ampoule for testing wine and beer for Brettanomyces
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 50 tests
Capacità
2 mL
filling volume
2 mL
Colore
orange-yellow
input
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
pH
3.5±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
Compatibilità
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Brettanomyces/Dekkera spp.
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il terreno selettivo per Brettanomyces viene usato per l'arricchimento dei Brettanomyces presenti nel vino. I Brettanomyces sono un genere di lieviti in grado di proliferare in presenza di alte concentrazioni di alcol e di zuccheri di fermentazione che non sono stati usati dal Saccharomyces cerevisiae nel corso della fermentazione.{20} La presenza dei Brettanomyces è associata alla comparsa nel vino di aromi particolari. Il destrosio è il carboidrato fermentabile che fornisce atomi di carbonio ed energia. Il peptone da caseina e l′estratto di malto forniscono azoto, vitamine, minerali e amminoacidi essenziali per la crescita dei microrganismi. L′estratto di lievito è una fonte di vitamine, soprattuto del gruppo B. La tiamina è un fattore di crescita. Vengono inoltre aggiunti agenti selettivi che inibiscono l′azione di contaminanti comuni quali il Saccharomyces Cerevisiae per migliorare il recupero dei Brettanomyces. Colonie piccole, bianche o bianco-crema e molto convesse, quasi semisferiche. A causa della produzione di acido, la colonia può essere circondata da un alone.
Applicazioni
Il brodo selettivo per Brettanomyces trova impiego nell′industria alimentare per la ricerca dei Brettanomyces nel vino e nella birra.
Confezionamento
Fiale di plastica da 2 ml
Specifiche
Temperatura di incubazione: 30 °C
Tempo di incubazione: 120 ore
Terreno di coltura
Selettivo per Brettanomyces
Risultati analitici
Colonie piccole, bianche o bianco crema e molto convesse, quasi semisferiche. A causa della produzione di acido, la colonia può essere circondata da un alone.
Microrganismi da ricercare: specie del genere Brettanomyces
Microrganismi utilizzati per il CQ
Dekkera(Brettanomyces) naardenesis (ATCC 22075)
Z. bailii (ATCC 60483)
P. aeruginosa (ATCC 9721)
Note legali
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 2001
American Public Health Association and others
American Public Health Association (2001)