Documenti fondamentali
MHA000P2M
Millipore
Brodo m-Green per lieviti e muffe
ready-to-use, suitable for microbiology, for yeasts, for molds
Sinonimo/i:
Brodo M-Yeast and Mould, brodo M-BCG (verde di bromocresolo) per lieviti e muffe
About This Item
Codice UNSPSC:
41106226
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 50 tests
Capacità
2 mL
filling volume
2 mL
Colore
green
input
sample type cider
sample type food(s)
sample type beer
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type bottled water
pH
4.6±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
molds
yeasts
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il brodo m-Green per lieviti e muffe ha una formulazione relativamente più complessa rispetto ai comuni terreni utilizzati per l'isolamento di funghi e lieviti. La sua formulazione è ricca di sostanze nutritive che consentono una crescita dei funghi ottimale. La crescita batterica è inibita da un pH acido. Il brodo m-Green per lieviti e muffe contiene digerito di caseina e digerito enzimatico di tessuto animale come fonti di azoto, carbonio e amminoacidi. L'estratto di lievito rappresenta la fonte di vitamine. Il destrosio costituisce una fonte di energia per il metabolismo fungino Il fosfato di potassio funge da agente tampone. Il solfato di magnesio, la tiamina e la diastasi (una miscela contenente enzimi in grado di demolire l′amido) forniscono ioni, minerali e sostanze nutritive essenziali. Il verde di bromocresolo è un indicatore di pH che facilita la visualizzazione e il conteggio delle colonie fungine. Le colonie sono verdi a causa della diffusione del verde di bromocresolo (reazione alcalina). I prodotti finali delle colonie acidificano il terreno, riducendo il pH e facendo virare il colorante al giallo (reazione acida). I lieviti generano estese colonie verdi e opache. Le colonie di muffa sono verdi e filamentose.
Applicazioni
m-Green yeast and mold Broth is used for the testing soft drinks and other beverages like beer, bottled water, cider, soft drink, sport drink and wine for growth of yeast and mold.
Caratteristiche e vantaggi
  • I terreni liquidi in fiale pronte all′uso risolvono molti problemi nei laboratori di microbiologia, dove il tempo, le apparecchiature e il personale a disposizione sono spesso carenti.
  • Disponibili in comodi flaconcini in plastica da 2 mL per uso singolo, questi terreni eliminano le operazioni di manipolazione delle fiale di vetro, oltre che gli scarti e gli sprechi associati all′uso di terreni confezionati sfusi.
Specifiche
Temperatura di incubazione: 28–32 °C
Tempo di incubazione: 48–72 ore
Risultati analitici
Il lievito produce estese colonie verdi e opache. Le colonie di muffa sono a filamenti verdi
Microrganismi da ricercare: Lievito e muffa (selezione per pH)
Microrganismi utilizzati per il QC
S. cerevisiae (ATCC 9763)
A.brasilliensisin precedenza A. niger (ATCC 16404 / WDCM 00053)
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins (1985)