MHA000P20
Orange Serum Liquid Media Ampoule
capacity 2 mL, ampoule for cultvating aciduric microorganisms (yeast, mold, Lactic Acid Bacteria), particularly those associated with spoilage of citrus products
Sinonimo/i:
Orange Serum broth, OSA
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 50 tests
Capacità
2 mL
filling volume
2 mL
Colore
clear medium orange
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
molds
yeasts
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3