MFVL10ST3
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 100
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Millipak® Final Fill 100
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
sterile filtration: suitable
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Raccordi
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)