Documenti fondamentali
MC0010025
Millipore
Campionatori Coli-Count
A proprietary coliform medium for recovery of coliform organisms
Sinonimo/i:
Campionatori Coli Count blu, Terreno per coliformi
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Coli-Count
Confezionamento
box of 25 units
Produttore/marchio commerciale
Coli-Count
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
applicazioni
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Compatibilità
Incubator
coliforms
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il campionatore Coli Count costituisce uno strumento per analisi microbiologiche semplici, rapide ed efficaci di campioni di acqua. Questa tecnica evita il ricorso agli ingombranti e costosi strumenti e ai materiali richiesti dai metodi analitici tradizionali. Il campionatore Coli Count di colore blu per colimetria contiene un terreno proprietario per il recupero dei coliformi.
Applicazioni
Il campionatore Coli-Count viene impiegato per la rilevazione dei batteri coliformi nelle acque ambientali, nelle acque delle torri di raffreddamento, nelle acque di processo, nelle acque di grado laboratorio, nelle acque per l′industria elettronica, nell′acqua per dialisi e nei prodotti alimentari.
Confezionamento
Spatole
Compatibilità
Ricerca dei coliformi con campionatore a immersione
Specifiche
Temperatura di incubazione: 35 °C ± 2
Tempo di incubazione: 22–24 ore
Stato fisico
Codice colore: blu
Risultati analitici
I batteri coliformi sviluppano colonie di colore blu o verde-blu. I batteri non coliformi danno origine a colonie verdi, grigie o color crema.
Microrganismi da ricercare: coliformi
Microrganismi utilizzati per il CQ
Organismi presenti nelle acque di scarico provenienti dagli effluenti primari E. aerogenes, E. coli, P. aeruginosa; recupero ≥80 %
Altre note
Per informazioni sul periodo di conservazione del prodotto, contattare il Servizio Tecnico.
Note legali
Coli-Count is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3