MABT867M
Anti-Podoplanin Antibody, clone LpMab-17
clone LpMab-17, from mouse
Sinonimo/i:
Aggrus, Glycoprotein 36, Gp36, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LpMab-17, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDPN(10630)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Flow Cytometry applications (Kato, Y., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 35(2):109-16).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Immunohistochemistry applications (Kato, Y., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 35(2):109-16).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Western Blotting applications (Kato, Y., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 35(2):109-16).
ELISA Analysis: A representative lot detected Podoplanin in ELISA applications (Kato, Y., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 35(2):109-16).
Cell Structure
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Podoplanin in human colon cancer tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1