MABT538
Anti-Lamin A/C Antibody, clone 2E8.2
clone 2E8.2, from mouse
Sinonimo/i:
Prelamin-A/C, Lamin-A/C, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E8.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMNA(4000)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected lamin A/C in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1