MABT1545
Anti-Nebulin exon 143 Antibody, clone NEB-3F4
Sinonimo/i:
NEB;NEM2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NEB-3F4, monoclonal
PM
calculated mol wt 772.937 kDa
observed mol wt ~47-49 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEB(4703)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Nebulin recombinant fragments.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Nebulin fragments encoded by exons 138-143, but not exons 138-144.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nebulin exon 143 in Western Blotting applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Nebulin exon 143 in Immunofluorescence applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Nebulin exon 143 in Immunohistochemistry applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1