SAB4200757
Anti-PLA2R1 Antibody
mouse monoclonal, 12-6-5
Sinonimo/i:
Anti-180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, Anti-C-type lectin domain family 13 member C, Anti-M-type receptor, Anti-PLA2-R, Anti-PLA2R, Anti-Secretory phospholipase A2 receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-PLA2R antibody, Mouse monoclonal, clone 12-6-5, purified from hybridoma cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12-6-5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~180 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using partial recombinant human PLA2R1 protein (predicted ~150kDa)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLA2R1(22925)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow Cytometry
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)