MABT110
Anti-Aggrecan Antibody
mouse monoclonal, BC-3
Sinonimo/i:
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, Chondroitin sulfate proteoglycan 1, Aggrecan core protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Aggrecan (neoepitope) Antibody, clone BC-3, clone BC-3, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BC-3, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACAN(176)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Western Blot Analysis:1 µg/mL of this antibody detected Aggrecan neoepitope in 10 µg of SW1353 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
SW1353 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1