Documenti fondamentali
MABT108
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-proteina 6 indotta dal TNF-alfa /TSG-6, clone NG3
clone NG3, from mouse
Sinonimo/i:
Tumor necrosis factor-inducible gene 6 protein, TNF-stimulated gene 6 protein, TSG-6, Tumor necrosis factor alpha-induced protein 6, TNF alpha-induced protein 6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NG3, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Il fattore di necrosi tumorale-alfa (TNF-alfa), o TSG-6, è un potente fattore linfoide che esercita effetti citotossici su un'ampia gamma di cellule tumorali e su alcune altre cellule bersaglio. La forma matura del TNF-alfa umano comprende 157 residui amminoacidici. La proteina 6 indotta dal TNF-alfa potrebbe essere implicata nelle interazioni cellula-cellula e cellula-matrice durante le normali risposte infiammatorie e durante la tumorigenesi.
Specificità
In letteratura se ne riporta la reattività verso la proteina TSG-6 umana (Nagyeri, G., et al. (2011). JBC. PMID: 21566135).
Immunogeno
Epitopo: non noto
Proteina ricombinante marcata con tag GST corrispondente alla proteina TSG-6 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
ELISA: un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in saggio ELISA di cattura per costruire una tipica curva standard di misurazione della proteina TSG6 in siero normale (naïve).
Western blotting: un lotto rappresentativo di questo anticorpo è stato utilizzato in campioni umani o murini (Nagyeri, G., et al. (2011). JBC. PMID: 21566135).
Questo anticorpo anti-TNF alfa, clone NG3, rivela la proteina 6 indotta da TNF-alfa (TSG-6) ed è convalidato per l′uso in WB, ELISA. Questo anticorpo anti-TNF alfa è stato testato nelle specie umana e murina.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto ovarico di topo.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare TSG-6 in 10 µg di lisato di tessuto ovarico di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 29 kDa.
In alcuni lisati compare una banda a ~50 kDa non caratterizzata.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2bκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto ovarico di topo
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
F E Watt et al.
Osteoarthritis and cartilage, 28(3), 324-333 (2020-01-07)
Surgical knee joint distraction (KJD) leads to clinical improvement in knee osteoarthritis (OA) and also apparent cartilage regeneration by magnetic resonance imaging. We investigated if alteration of the joint's mechanical environment during the 6 week period of KJD was associated
Fiona E Watt et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 68(9), 2129-2140 (2016-03-19)
To investigate whether molecules found to be up-regulated within hours of surgical joint destabilization in the mouse are also elevated in the analogous human setting of acute knee injury, how this molecular response varies between individuals, and whether it is