MABS835
Anti-EGFR Antibody, clone 7F12.1
clone 7F12.1, from mouse
Sinonimo/i:
Epidermal growth factor receptor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7F12.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected plasma membrane EGFR immunoreactivity in 4% paraformaldehyde-fixed, 0.3% Triton X-100-permeabilized A431 cells.
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected EGFR in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1