Documenti fondamentali
MABS485
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Ido1, clone 8G11
clone 8G11, from mouse
Sinonimo/i:
Ido1, Indoleamine 2,3-dioxygenase 1, IDO-1, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8G11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IDO1(3620)
Descrizione generale
L'indoleamina 2,3-diossigenasi (IDO) è un enzima responsabile della conversione del triptofano in chinurenine. E′ espressa in un'ampia varietà di tessuti e può essere modulata positivamente dall′interferone gamma. I′IDO modula i livelli dell'aminoacido triptofano, che è vitale per la crescita cellulare, ma ha un ruolo anche nella soppressione della risposta immunitaria. Poiché la proteina IDO può essere coinvolta nella soppressione della risposta immunitaria contro i tumori, il blocco della sua via di segnalazione può costituire un potenziale bersaglio delle immunoterapie.
Specificità
Questo anticorpo non mostra reattività crociata con Ido2.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente all′Ido1 di topo.
Applicazioni
L′anti-Ido 1, clone 8G11, è un anticorpo diretto contro l′Ido1 destinato a scopi di Western blotting e citometria a flusso.
Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato Ido1 in cellule dendritiche spleniche di topi WT o in lisati di tessuto provenienti da topi KO (Oberdan Leo, Universite Libre de Bruxelles).
Citometria a flusso: un lotto rappresentativo ha rilevato Ido1 in cellule dendritiche spleniche di topo (Oberdan Leo, Universite Libre de Bruxelles).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule HEK293T trasfettate con Ido1-Flag.
Saggio di Western blotting: Una concentrazione di 0,5 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato Ido1 in 10 µg di lisato di cellule HEK293T trasfettate con Ido1-Flag.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 44 kDa. In alcuni lisati possono apparire bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Marco Gargaro et al.
Immunity, 55(6), 1032-1050 (2022-06-16)
Conventional dendritic cells (cDCs), cDC1 and cDC2, act both to initiate immunity and maintain self-tolerance. The tryptophan metabolic enzyme indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) is used by cDCs in maintaining tolerance, but its role in different subsets remains unclear. At homeostasis