Documenti fondamentali
MAB5412
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-indoleamina 2,3-diossigenasi, clone 10.1
clone 10.1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IDO1(3620)
Descrizione generale
L'indoleamina 2,3-diossigenasi (IDO) è un enzima responsabile della conversione del triptofano in chinurenina. E′ espressa in un'ampia varietà di tessuti e può essere sovraregolata dall'interferone gamma. I′IDO modula i livelli dell'aminoacido triptofano, che è vitale per la crescita cellulare, ma ha un ruolo anche nella soppressione della risposta immunitaria. Potrebbe essere inoltre implicata nella soppressione della risposta immunitaria ai tumori. Il blocco del pathway dell'IDO può quindi rappresentare un potenziale bersaglio per l'immunoterapia.
Specificità
Reagisce con la indoleamina-2,3-diossigenasi (IDO). Si noti che la proteina IDO è espressa in risposta a vari stimoli. Un buon controllo positivo è rappresentato dalle cellule HeLa stimolate con IFN-gamma {http://www.upstate.com/browse/productdetail.q.ProductID.e.05-840#}.
Immunogeno
Amminoacidi 78-184 della proteina IDO umana fusa con GST.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Immunoistochimica:
Un precedente lotto di questo anticorpo ha funzionato su tessuti esposti a fissazione leggera; il trattamento con Triton X-100 va effettuato solo nella soluzione di blocco e non con l′anticorpo primario. Si raccomanda di recuperare l′antigene ad alta temperatura.
Western blotting:
riconosce una banda a 42-45 kDa in campioni di cellule HeLa umane trattate con IFN-gamma. La corsa elettroforetica della IDO murina è leggermente inferiore rispetto a quella della IDO umana.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-indoleamina-2,3-diossigenasi, clone 10.1, mirato contro la indoleamina 2 è destinato all′uso nei saggi di IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Infiammazione & meccanismi autoimmuni
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cellule HeLa non trattate e trattate con IFN-gamma.
Western blotting:
questo lotto alla diluizione 1:500 ha permesso di rilevare la proteina IDO in 10 μg di lisati di cellule HeLa trattate con IFN-gamma.
Descrizione del bersaglio
42-45 kDa
Linkage
Sostituisce: AB5968
Stato fisico
Formato: purificato
IgG3 monoclonale purificata di topo in tampone contenente tampone fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, NaN3 0,1%, pH 7,6%.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Se conservato in aliquote non diluite a 2-8 ºC è stabile per sei mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Linfociti di sangue periferico umano e lisati di cellule HeLa stimolati con IFN-gamma.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Reinstalling antitumor immunity by inhibiting tumor-derived immunosuppressive molecule IDO through RNA interference.
Xiufen Zheng, James Koropatnick, Mu Li, Xusheng Zhang, Fengjun Ling, Xiubao Ren et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
CD25 and indoleamine 2,3-dioxygenase are up-regulated by prostaglandin E2 and expressed by tumor-associated dendritic cells in vivo: additional mechanisms of T-cell inhibition.
Michael S von Bergwelt-Baildon, Alexey Popov, Tomo Saric, Jens Chemnitz, Sabine Classen et al.
Blood null
Molecular characterization of subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma reveals upregulation of immunosuppression- and autoimmunity-associated genes.
Maliniemi, P; Hahtola, S; Ovaska, K; Jeskanen, L; Vakeva, L; Jantti, K; Stadler et al.
Orphanet Journal of Rare Diseases null
Serum analysis of tryptophan catabolism pathway: correlation with Crohn's disease activity.
Gupta, NK; Thaker, AI; Kanuri, N; Riehl, TE; Rowley, CW; Stenson, WF; Ciorba, MA
Inflammatory bowel diseases null
Function of the tryptophan metabolite, L-kynurenine, in human corneal endothelial cells.
Serbecic, N; Lahdou, I; Scheuerle, A; Hoftberger, R; Aboul-Enein, F
Molecular Vision null