MABS474
Anti-GRP78 Antibody, clone N88
clone N88, from mouse
Sinonimo/i:
78 kDa glucose-regulated protein, GRP-78, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, Heat shock 70 kDa protein 5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein, BiP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N88, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPA5(3309)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected GRP78 in B16F1 cells (de Ridder, G. G., et al. (2012). Melanoma Research. 22(3):225-235).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GRP78 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2