MABS1276
Anti-TRAP-1 Antibody, clone TR-1
clone TR-1, from mouse
Sinonimo/i:
Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial, TRAP-1, HSP 75, TNFR-associated protein 1, Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein, TRAP-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TR-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRAP1(10131)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TRAP-1 primarily in the inner mitochondrial membrane (IMM) and mitochondrial matrix (Mx), but not the outer mitochondrial membrane (OMM) or the intermembrane space (IMS) of fractionated mitochondria preparations from HeLa cells (Yoshida, S., et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 110(17):E1604-E1612).
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TRAP-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1