MABS1259
Anti-CYP51A1 Antibody, clone N6-P2H5*G8
clone N6-P2H5*G8, from mouse
Sinonimo/i:
Lanosterol 14-alpha demethylase, CYP51A1, CYPL1, CYPLI, Cytochrome P450 51A1, Cytochrome P450, family 51, subfamily A, polypeptide 1, Cytochrome P450-14DM, Cytochrome P45014DM, Cytochrome P450L1, Cytochrome P450LI, LDM, Sterol 14-alpha demethylase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N6-P2H5*G8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP51A1(1595)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected increased CYP51A1 expression in formalin-fixed, paraffin-embedded primary colorectal cancer tissue than in normal colonic mucosa. Significantly reduced CYP51A1 expression was found in lymph node metastasis compared to Dukes C (stage 3) colorectal cancer (Swan, R., et al. (2016). Oncotarget. In press).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a target band in lysate from CYP51A1-transfected, but not from untransfected, cells (Swan, R., et al. (2016). Oncotarget. In press).
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected CYP51A1 in 50 µg of human liver microsome lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1