Documenti fondamentali
GENA934-1ML
Ab completo legato ad HRP anti IgG di coniglio
Cytiva NA934-1ML
Sinonimo/i:
Anticorpo anti IgG di coniglio
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.76
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva NA934-1ML
Colore
Brown (light)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
L′anticorpo coniugato alla perossidasi del rafano viene fornita in un tampone fosfato salino (fosfato di sodio 0,1 M, NaCl 0,1 M) con pH 7,5, contenente l′1% (w/v) di albumina di siero bovino e una agente antimicrobico.
Gli anticorpi sono forniti con istruzioni per la diluizione per le applicazioni pertinenti e devono essere conservati ad una temperatura compresa tra i 2 °C e gli 8 °C.
Caratteristiche e vantaggi
  • Fortemente specie-specifico.
  • L′uso è ottimale con la nostra gamma di reagenti di rilevamento ECL.
  • Diluizioni consigliate per ridurre al minimo il rumore di fondo.
Stoccaggio e stabilità
Si avvisa che questo prodotto può essere spedito 90 giorni prima della data di scadenza. Per maggiori informazioni per la data di scadenza dello specifico batch, siete pregati di contattare il servizio tecnico
Risultati analitici
Per visualizzare il Certificato di analisi di questo prodotto, visitare www.cytiva.com
Note legali
ECL is a trademark of Cytiva
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shiqi Xiang et al.
Stem cell research & therapy, 12(1), 347-347 (2021-06-16)
Human bone marrow-derived mesenchymal stem cells (hBMSCs) can differentiate into adipocytes upon stimulation and are considered an appropriate cell source for adipose tissue engineering. In addition to biochemical cues, the stiffness of a substrate that cells attach to has also
Gwenvael Le Dréau et al.
eLife, 7 (2018-08-11)
Class II HLH proteins heterodimerize with class I HLH/E proteins to regulate transcription. Here, we show that E proteins sharpen neurogenesis by adjusting the neurogenic strength of the distinct proneural proteins. We find that inhibiting BMP signaling or its target
Valéna Karaghiannis et al.
Haematologica (2023-01-27)
Gain-of-function mutations in the EPAS1/HIF2A gene have been identified in patients with hereditary erythrocytosis that can be associated with the development of paraganglioma, pheochromocytoma and somatostatinoma. In the present study, we describe a unique european collection of 41 patients and
Liangzhi Sun et al.
Oncology letters, 20(3), 2447-2455 (2020-08-13)
Osteosarcoma (OS) is the most commonly diagnosed malignant cancer of bone that occurs in adolescents and children. Mounting number of studies have indicated that miRNAs are increasingly playing fundamental roles in OS development. Thus, the biological function of miR-429 in
Joey De Backer et al.
Scientific reports, 11(1), 10879-10879 (2021-05-27)
Cytoglobin (CYGB) is a ubiquitously expressed protein with a protective role against oxidative stress, fibrosis and tumor growth, shown to be transcriptionally regulated under hypoxic conditions. Hypoxia-inducible CYGB expression is observed in several cancer cell lines and particularly in various