MABN814
Anti-Twinkle Antibody, clone 13A10.1
clone 13A10.1, from mouse
Sinonimo/i:
Twinkle protein, mitochondrial, Progressive external ophthalmoplegia 1 protein, T7 gp4-like protein with intramitochondrial nucleoid localization, T7-like mitochondrial DNA helicase, Twinkle
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13A10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TWNK(56652)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Twinkle in human cerebral cortex and human skeletal muscle tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Twinkle in 10 µg of HL-60 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1