MABN788
Anti-nitrated Hsp90 Antibody, clone 44.23
clone 44.23, from mouse
Sinonimo/i:
Heat shock protein HSP 90-beta, Heat shock 84 kDa, HSP 84, HSP84
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
44.23, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Hsp90Aa1(299331)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
ELISA Analysis: A representative lot detected nitrated HSP90 in ELISA applications (Ye, Y., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(9):6324-37).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected nitrated HSP90 in Dot Blot applications (Franco, M.C., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(12):E1102-11).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected nitrated HSP90 in Immunohistochemistry applications (Franco, M.C., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(12):E1102-11).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected nitrated HSP90 in PC12 cells treated with pyroxynitrite.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1