Documenti fondamentali
MABN71
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-GluR2, clone L21/32
clone L21/32, from mouse
Sinonimo/i:
glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2, glutamate receptor 2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, AMPA-selective glutamate receptor 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
L21/32, monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
rat
tecniche:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
15
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
L21/32, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIA2(2891)
Descrizione generale
I recettori del glutammato (GluRs) possono essere classificati come ionotropici o metabotropici e sono suddivisi in sottogruppi in base al tipo di agonista preferito (NMDA, AMPA o acido kainico). Esistono quattro tipi di subunità GluR selettive per AMPA (GluR1, GluR2, GluR3 e GluR4). Combinazioni differenti, tetrameriche o pentameriche, delle diverse subunità contribuiscono alla diversità funzionale dei recettori AMPA. In generale, i recettori AMPA mediano la trasmissione sinaptica veloce nella maggior parte delle sinapsi eccitatorie, con stechiometria dipendente dalle subunità che li compongono. Sebbene la composizione delle subunità dei recettori AMPA vari, devono contenere almeno una subunità GluR2 modificata (mediante editing) per essere impermeabili al calcio. Il residuo critico che controlla la permeabilità al calcio si trova nella regione del poro canale. In GluR1, GluR3 e GluR4, questa posizione è occupata da un residuo di Gln. Diversamente in GluR2 vi si trova un residuo di Arg. È stato dimostrato sperimentalmente che la presenza di Arg in questa posizione blocca la permeabilità agli ioni Ca2+, mentre la presenza di Gln non ha effetto. La permeabilità al calcio nei canali dei diversi recettori AMPA potrebbe avere un'importanza significativa nel danno neurotossico patologico e nei cambiamenti a lungo termine delle risposte del sistema nervoso.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente alla proteina GluR2 umana.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo di questo anticorpo alla diluizione 1:300 ha permesso di rivelare la proteina GLuR2 in tessuto di cervelletto e ippocampo di ratto.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-GluR2, clone L21/32, è convalidato per l′uso nei saggi di WB e IH.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Neurotrasmettitori & recettori
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di membrane di tessuto cerebrale di ratto.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare GluR2 in 10 µg di lisato di membrane di tessuto cerebrale di ratto.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~96 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di membrane di tessuto cerebrale di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Maria Arvaniti et al.
Journal of neurochemistry, 138(6), 806-820 (2016-06-28)
Nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) affect multiple physiological functions in the brain and their functions are modulated by regulatory proteins of the Lynx family. Here, we report for the first time a direct interaction of the Lynx protein LY6/PLAUR domain-containing 6
Xiang-Dong Sun et al.
Nature neuroscience, 19(8), 1010-1018 (2016-06-14)
Neurotransmission requires precise control of neurotransmitter release from axon terminals. This process is regulated by glial cells; however, the underlying mechanisms are not fully understood. We found that glutamate release in the brain was impaired in mice lacking low-density lipoprotein
Hai-Long Zhang et al.
Neuroscience bulletin, 37(12), 1645-1657 (2021-07-07)
Steroid hormones play important roles in brain development and function. The signaling of steroid hormones depends on the interaction between steroid receptors and their coactivators. Although the function of steroid receptor coactivators has been extensively studied in other tissues, their
Romain Chassefeyre et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(7), 3155-3173 (2015-02-24)
The charged multivesicular body proteins (Chmp1-7) are an evolutionarily conserved family of cytosolic proteins that transiently assembles into helical polymers that change the curvature of cellular membrane domains. Mutations in human CHMP2B cause frontotemporal dementia, suggesting that this protein may
Yu-Xiang Zhang et al.
Neuropharmacology, 141, 113-125 (2018-08-31)
Epigenetic remodeling contributes to synaptic plasticity via modification of gene expression, which underlies cocaine-induced long-term memory. A prevailing hypothesis in drug addiction is that drugs of abuse rejuvenate developmental machinery to render reward circuitry highly plastic and thus engender drug