MABN1580
Anti-beta-Arrestin-2 Antibody, clone 5E12.1
clone 5E12.1, from mouse
Sinonimo/i:
Arrestin beta-2, beta-Arrestin-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E12.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARRB2(409)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected beta-Arrestin-2 in 200 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1