MABF949-SF
Anti-Rabies Virus Antibody, Serum Free Antibody, clone 1112-1
clone 1112-1, from mouse
Sinonimo/i:
Glycoprotein, Glycoprotein Rabies virus
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1112-1, monoclonal
Reattività contro le specie
rabies virus, virus
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot detected Rabies Virus, Serum Free in ELISA applications (Morgeaux, S., et. al. (2017). Vaccine. 35(6):966-971).
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 2 µg of this antibody detected Rabies Virus, Serum Free in L929 cells expressing Rabies virus glycoprotein.
Descrizione del bersaglio
Raccomandato