MABF949
Anti-Rabies Virus Antibody, clone 1112-1
clone 1112-1, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-Rabies antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1112-1, monoclonal
Reattività contro le specie
rabies virus
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1κ
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Rabies Virus in one million L929 cells expressing rabies protein.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2