MABF2073
Anti-Rabies Virus CVS-11 Antibody, clone 509-6
clone 509-6, from mouse
Sinonimo/i:
Glycoprotein, Glycoprotein Rabies virus, Rabies virus strain CVS-11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
509-6, monoclonal
Reattività contro le specie
rabies virus
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot detected Rabies Virus in ELISA applications (Marissen, W.E., et. al. (2005). J Virol. 79(8):4672-8).
Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) Analysis: A representative lot detected Rabies Virus in Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) applications (Marissen, W.E., et. al. (2005). J Virol. 79(8):4672-8).
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected glycoprotein of Rabies virus in one million L929 cells expressing the rabies protein.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2