MABF3141
Anti-ANTXR2/CMG-2 Antibody, clone 1H8
Sinonimo/i:
Anthrax toxin receptor 2, CMG-2, Capillary morphogenesis gene 2vprotein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H8, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2cκ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... ANTXR2(118429)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Mouse lung tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ANTXR2/CMG-2 in Mouse lung tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ANTXR2/CMG-2 in Western Blotting applications (Chaudhary, A., et al. (2012). Cancer Cell. 21(2):212-26; Szot, C., et al. (2018). J Clin Invest. 128(7):2927-2943).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1