MABF2049
Anti-LTBR Antibody, clone 3C8
clone 3C8, from rat
Sinonimo/i:
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 3, Lymphotoxin-beta receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ltbr(17000)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected LTBR in Flow Cytometry applications (Yi, T., et. al. (2013). Elife. 2:e00757).
Agonist or Inhibitor Analysis: A representative lot detected LTBR in Agonist or Inhibitor applications (Dejardin, E., et. al. (2002). Immunity. 17(4):525-35).
Agonist or Inhibitor Analysis: A representative lot detected LTBR in Agonist or Inhibitor applications (Vondenhoff, M.F., et. al. (2009). J Immunol. 182(9):5439-45).
Agonist or Inhibitor Analysis: A representative lot detected LTBR in Agonist or Inhibitor applications (Yi, T., et. al. (2013). Elife. 2:e00757).
Agonist or Inhibitor Analysis: A representative lot detected LTBR in Agonist or Inhibitor applications (Banks, T.A., et. al. (2005). J Immunol. 174(11):7217-25).
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected LTBR in one million NIH/3T3 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1