MABF151C
Anti-mouse IFN gamma, APC, clone XMG1.2 Antibody
clone XMG1.2, from rat, Allophycocyanin conjugate
Sinonimo/i:
Interferon gamma (IFN-gamma), IFN gamma
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
XMG1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ifng(15978)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected IFN gamma in one million C57Bl/6 splenocytes.