MABE951
Anti-Histone H3.3 Antibody, clone 6C4A3
clone 6C4A3, 1 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
Histone H3.3, H3.3A, H3F3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C4A3, monoclonal
Reattività contro le specie
human, monkey, mouse, canine
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H3F3B(3021)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Histone H3.3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1