MABE443
Anti-BPTF Antibody, clone 15B1.1
clone 15B1.1, from mouse
Sinonimo/i:
Protein Bptf, BPTF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15B1.1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BPTF(2186)
mouse ... Bptf(207165)
rat ... Bptf(303617)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BPTF in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1