MABE1885
Anti-Histone H1 Antibody, clone 1G6
clone 1G6, from mouse
Sinonimo/i:
H1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G6, monoclonal
Reattività contro le specie
Drosophila
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Histone H1 in Immunoprecipitation applications (Iwasaki, Y.W., et. al. (2016). Mol Cell. 63(3):408-19).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot immunoprecipitated Histone H1 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Iwasaki, Y.W., et. al. (2016). Mol Cell. 63(3):408-19).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Histone H1 in Drosophila S2 cell lysate.