MABC662
Anti-RIPK2 Antibody, clone 1H10.1
clone 1H10.1, from mouse
Sinonimo/i:
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 2, CARD-containing interleukin-1 beta-converting enzyme-associated kinase, CARD-containing IL-1 beta ICE-kinase, RIP-like-interacting CLARP kinase, Receptor-interacting protein 2, RIP-2, Tyrosine-prote
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RIPK2(8767)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RIPK2 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2