CBL415P
Anti-Thy-1 Antibody, clone F15-42-1, Phycoerythrin conjugated
clone F15-42-1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD90
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
F15-42-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... THY1(7070)
Specificità
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Studies of renal corticol fibroblasts in progressive renal disease
Epitope is resistant to trypsin treatment used to release adherent cells from surfaces. Antibody not tested in fixed tissue.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Articoli
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.