MAB4315
Anti-STRO-1 Antibody, clone STRO-1
ascites fluid, clone STRO-1, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
STRO-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, primate
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Risultati analitici
Bone marrow cultures
WGK 1
Articoli
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Protocolli
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.