05-1424
Anti-Endoglin Antibody, clone P3D1
clone P3D1, from mouse
Sinonimo/i:
CD105, Ancillary TGF-beta Receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P3D1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ENG(2022)
mouse ... Eng(13805)
rat ... Eng(497010)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA: A previous lot of this antibody was used in ELISA.
Immunoprecipitation: A previous lot of this antibody was used in IP.
Immunocytochemistry: A previous lot of this antibody was used in IC.
Flow Cytometry: A previous lot of this antibody was used in FC.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected ENDOGLIN on 10 μg of Jurkat lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Jurkat cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2