MAB8612
Anti-Varicella-Zoster Virus Antibody, Glycoprotein I
Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry: reactive on formalin fixed tissue.
Western blot
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2