Documenti fondamentali
MAB8002
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-virus dell′epatite E, aa 434-457, clone 1E6
clone 1E6, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
HEV
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
ORF2.1, regione che codifica la proteina del capside
Immunogeno
Epitopo: aa 434-457
Applicazioni
Categoria di ricerca
Malattie infettive
ELISA
Immunoblotting
Immunofluorescenza
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
L′anticorpo anti-virus dell′epatite E, aa 434-457, clone 1E6, rileva i livelli di virus dell′epatite E; è stato citato in letteratura & convalidato per WB, ELISA & IF.
Sottocategoria di ricerca
Malattie infettive - Virali
Stato fisico
Formato: purificato
Liquido in PBS 0,02 M con NaCl 0,25 M, pH 7,6. Contiene lo 0,1% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Fabian Z X Lean et al.
The Journal of general virology, 103(11) (2022-11-11)
Ferrets are widely used for experimental modelling of viral infections. However, background disease in ferrets could potentially confound intended experimental interpretation. Here we report the detection of a subclinical infection of ferret hepatitis E virus (FRHEV) within a colony sub-group
Martijn D B van de Garde et al.
Journal of virology, 90(9), 4394-4401 (2016-02-19)
Genotype 3 (gt3) hepatitis E virus (HEV) infections are emerging in Western countries. Immunosuppressed patients are at risk of chronic HEV infection and progressive liver damage, but no adequate model system currently mimics this disease course. Here we explore the
Wenhai Yu et al.
BMC infectious diseases, 18(1), 687-687 (2018-12-24)
Hepatitis E virus (HEV) is a leading cause of hepatitis worldwide. However, its infection biology and pathogenesis remain largely elusive. Furthermore, no proven medication is available for treating hepatitis E. Robust experimental models are urgently required to advance the research
Yunlong Li et al.
Antiviral research, 184, 104967-104967 (2020-11-03)
Exposure to hepatitis E virus (HEV) bears a high risk of developing chronic infection in immunocompromised patients, including organ transplant recipients and cancer patients. We aim to identify effective anti-HEV therapies through screening and repurposing safe-in-human broad-spectrum antiviral agents. In
Marie Pellerin et al.
Viruses, 13(3) (2021-04-04)
Hepatitis E virus (HEV) is considered as an emerging global health problem. In most cases, hepatitis E is a self-limiting disease and the virus is cleared spontaneously without the need of antiviral therapy. However, immunocompromised individuals can develop chronic infection