Documenti fondamentali
MAB8006
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-virus dell′epatite E ORF2.1, clone 4B2
clone 4B2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il virus dell′epatite E (HEV) è responsabile per per i casi epidemici e i casi sporadici di epatite virale trasmessa per via enterica.
Specificità
ORF2.1, regione che codifica la proteina del capside
Immunogeno
Epitopo: ORF2.1
Applicazioni
Categoria di ricerca
Malattie infettive
ELISA
Immunoblotting
Immunofluorescenza
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni ottimali.
L′anticorpo anti-virus dell′epatite E ORF2.1, clone 4B2, è convalidato per l′uso nei saggi di WB, ELISA e IF per la rivelazione del virus dell′epatite E ORF2.1.
Sottocategoria di ricerca
Malattie infettive - Virali
Stato fisico
Formato: purificata
Immunoglobulina purificata. Liquido in PBS 0,02 M con NaCl 0,25 M, pH 7,6. Contiene lo 0,1% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2