Documenti fondamentali
MAB4369
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-SRF [fattore di risposta sierica], clone 1E1
clone 1E1, from mouse
Sinonimo/i:
serum response factor (c-fos serum response element-binding transcription factor)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
1E1, monoclonal
application:
ICC
WB
Reattività contro le specie:
mouse, human
tecniche:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
2
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ELK3(2004)
Descrizione generale
Il fattore di risposta sierica (SRF) è un fattore di trascrizione nucleare che si lega all'elemento Siero di risposta (SRE); è essenziale per lo sviluppo embrionale del mesoderma, ma anche per il mantenimento delle cellule muscolari e dei neuroni negli adulti. Poiché questa proteina è coinvolta nella regolazione a valle di molti geni immediati-precoci, partecipa a svariate funzioni cellulari, tra cui il ciclo cellulare, l'apoptosi, l′accrescimento e la differenziazione cellulare. L′SRF è attivato prevalentemente da siero, LPA, LPS, TPA, fattori di crescita, incluso TNFalfa, nonché antiossidanti e luce UV.
Specificità
Questo anticorpo monoclonale riconosce il SRF.
Si è osservata anche una debole interazione con il topo. La reattività con altre specie non è stata determinata.
Immunogeno
Peptide SRF umano sintetico, a.a. 406-508.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Immunocitochimica: si raccomanda una diluizione di lavoro 1:500.
Rilevate il SRF [fattore di risposta sierica] con questo anticorpo anti-SRF, clone 1E1 convalidato per l′impiego in WB e IC.
Sottocategoria di ricerca
Cellule staminali mesenchimali
Cellule staminali neurali
Qualità
(Sulla base dei dati ottenuti con un lotto rappresentativo).
Western Blotting: La concentrazione di lavoro consigliata è di 0,5 µg/ml.
Descrizione del bersaglio
~52 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Conservare in frigorifero a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
E P Booy et al.
Oncogene, 30(20), 2367-2378 (2011-01-25)
Myeloid cell leukaemia-1 (Mcl-1) is an anti-apoptotic member of the Bcl-2 family that is elevated in a variety of tumour types including breast cancer. In breast tumours, increased Mcl-1 expression correlates with high tumour grade and poor patient survival. We
Norimichi Higurashi et al.
Molecular brain, 6, 19-19 (2013-05-04)
Dravet syndrome is a devastating infantile-onset epilepsy syndrome with cognitive deficits and autistic traits caused by genetic alterations in SCN1A gene encoding the α-subunit of the voltage-gated sodium channel Na(v)1.1. Disease modeling using patient-derived induced pluripotent stem cells (iPSCs) can