QBD10199
dPEG®4-biotin acid
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Biotin-PEG-acid, Biotin-PEG4-COOH, Biotin-PEG4-acid, Carboxy-PEG4-biotin, PEG4-biotin acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (HPLC)
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)