Documenti fondamentali
MAB4073
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CD44v6, esone v6, clone VFF-18
clone VFF-18, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-CDW44, Anti-CSPG8, Anti-ECMR-III, Anti-HCELL, Anti-HUTCH-I, Anti-IN, Anti-LHR, Anti-MC56, Anti-MDU2, Anti-MDU3, Anti-MIC4, Anti-Pgp1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VFF-18, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD44(960)
Specificità
Specifico per un epitopo codificato dall′esone v6 sulla porzione variante della proteina CD44 umana.
Immunogeno
Epitopo: esone v6
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoistochimica su sezioni fissate in acetone e tagliate al criostato e applicando la tecnica della fosfatasi alcalina-anti-fosfatasi alcalina (APAAP) o della perossidasi anti-perossidasi (PAP). L′anticorpo può essere utilizzato alla concentrazione di 1-2 μg/mL.
Immunoistochimica su sezioni incluse in paraffina dopo trattamento con microonde (1 x 5 min). L′anticorpo può essere utilizzato alla concentrazione di 1-2 μg/mL.
Immunocitochimica su strisci di cellule.
Western blotting
Citometria a flusso: diluizione 1:20.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Questo anticorpo anti-CD44v6, esone v6, clone VFF-18, è convalidato per l′uso nelle applicazioni di FC, WB, IC, IH(P) per la rivelazione di CD44v6.
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina purificata. Liquido in PBS senza conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Conservare congelato a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Osteopontin enhances the expression and activity of MMP-2 via the SDF-1/CXCR4 axis in hepatocellular carcinoma cell lines.
Zhang, R; Pan, X; Huang, Z; Weber, GF; Zhang, G
Testing null
Karthiga Santhana Kumar et al.
SpringerPlus, 4, 19-19 (2015-01-28)
Medulloblastoma (MB) comprises four molecularly and genetically distinct subgroups of embryonal brain tumors that develop in the cerebellum. MB mostly affects infants and children and is difficult to treat because of frequent dissemination of tumor cells within the leptomeningeal space.